Learn More
Invitrogen™ Luminex 200™ Performance Verification Kit
Das Luminex 200 Leistungsverifikationskit ist für die Verwendung mit dem Luminex 200 System vorgesehen und enthält xMAP Steuerelemente zur Überprüfung der Kalibrierung der MagPlex und MicroPlex Klassifizierungskanäle und des Reporterkanals.
Marke:  Invitrogen™ LX2RPVERK25
570.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15950783
  • 610.00 € / 25 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur Früherkennung sind Fluidkontrollen sowie eine chargenspezifische CD für den Import von Zielwerten enthalten. Das Kit ist für die Verwendung mit der automatischen Wartungsplatte (AMP) vorgesehen. Stripwells für die AMP sind im Lieferumfang jedes Kits enthalten. Jedes Kit bietet 25 Verifizierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verifizierungskit für das Leistungsverhalten
25 uses
Nasses Eis
Luminex™
• 28 Stripwells
• L x 100/200 Leistungsverifikationskit-CD
• Mikrosphären für Luminex Klassifizierungskontrolle
• Mikrosphären für MagPlex Klassifizierungskontrolle
• Mikrosphären für Luminex Reporter-Kontrolle
• Mikrosphären für xMAP Fluidik 1
• Mikrosphären für xMAP Fluidik 2
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB95496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RPVERK25
ChargennummerB98268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RPVERK25
ChargennummerB99360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RPVERK25
ChargennummerC00941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RPVERK25
ChargennummerC01775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RPVERK25
Name des Produkts
Invitrogen™ Luminex 200™ Performance Verification Kit > Bei 2-8 °C lagern.