Learn More
Emma Safety Footwear Lukas Sicherheitsschuhe
Enthält eine Zehenkappe aus Stahl, äußere Zehenkappe aus Polyurethan und eine Easy-Twist-Sohle für einen klebrigen Griff. In verschiedenen Breiten erhältlich.
Marke: Emma Safety Footwear MM73054848
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Narbenleder
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
48 |
Schnüre | |
Lukas | |
Leder | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Lukas Sicherheitsschuhe > Größe:48
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur