Learn More
Emma Safety Footwear Lukas Sicherheitsschuhe
Enthält eine Zehenkappe aus Stahl, äußere Zehenkappe aus Polyurethan und eine Easy-Twist-Sohle für einen klebrigen Griff. In verschiedenen Breiten erhältlich.
128.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Lukas |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15958931
|
Emma Safety Footwear
MM73054835 |
35 |
128.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968931
|
Emma Safety Footwear
MM73054838 |
38 |
128.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978931
|
Emma Safety Footwear
MM73054848 |
48 |
128.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988931
|
Emma Safety Footwear
MM73054849 |
49 |
128.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Narbenleder
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Lukas | |
Leder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Lukas Sicherheitsschuhe