Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form Artikelnummer.: 15367864
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Artikelnummer. 15367864 Alle ansehen Brand Produkte
2000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Artikelnummer. 15367864
Marke: Brand™ 87622
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gut ablesbar
  • Mit Bördelrand und Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen
Schritten 20 ml
Graduated Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form >