Learn More
Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent
Artikelnummer. 10370642
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10370642
Marke: Vitlab™ 443081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher aus transparentem Polypropylen sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen.
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
  • Für das Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung 440941 mit erhabenen Graduierungen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 215 mm