Learn More
BRAND™ Niedrige Bechergläser
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
50 ml
Beschreibung
- DIN EN ISO 3819
- Mit Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Ausguss |
Typ | Niedrig |
Graduated | Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Niedrige Bechergläser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur