Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit weißen Graduierungen
- Der integrierte Ausguss ermöglicht das einfache Ausgießen ohne Spritzer.
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 70 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 95 mm |
Enthält | Integrierter Ausguss |
Menge | 10 |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
Modell | Niedrig |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur