Learn More
Notrax Logo Washable™ Custom Printed Logo Mat
Logo Washable™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and color shading, for each mat to have its truly individual image. Nitrile rubber backing is washable up to 50°C.
Marke:  Notrax 190S0023WH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17762488
  • 107.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Praktische und waschbare Eingangsmatte mit Logo, die sich mithilfe der BrilliantStep™ Vollfarb-Drucktechnologie mit nahezu unbegrenzten Farbkombinationen vollständig personalisieren lässt
  • Die offenen Friesnoppen bieten echte Farbtiefe und eine spurenfreie Oberfläche, wodurch die Matte widerstandsfähiger ist und Verschmutzungen sowie ein hohes Verkehrsaufkommen effektiver handhaben kann
  • Die Rückseite aus Nitrilkautschuk ist bis 50 °C waschbar und verfügt über ein Spaltmuster, um Bewegungen auf sämtlichen Oberflächen zu minimieren und für einen erhöhten Sitz der Matte zu sorgen, sodass Hartböden darunter trocknen können
  • Logo Washable™ lässt sich mithilfe der ultramodernen BrilliantStep™ Drucktechnologie vollständig anpassen und ermöglicht so 3D-Effekte, feine Linien und Farbschattierungen, wodurch jede Matte ein höchst individuelles Erscheinungsbild erhält
Spezifikation
Spezifikation
85 x 60 cm
Weiß
85 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
Fries
2,8 ft.
Garn aus Polyamid 6.6 mit starker Drehung
60 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Notrax Logo Washable™ Custom Printed Logo Mat > Logomatte; Länge: 85 cm; Breite: 60 cm