Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ und Locator Plus Systemwagen
Befördern Sie Behälter des Thermo Scientific™ Locator Systems problemlos mit den Locator und Locator Plus System Fahrgestellen.
Marke: Thermo Scientific™ AY509X1-70
450.58 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Fahrgestelle ermöglichen den einfachen Transport von Locator Systemgefäßen.
Mit Rädern. Das gegossene Material gewährleistet optimalen Lokalisation der Gefäße.
Spezifikation
Locator 6 Plus Warenkorb | |
Locator 6 Plus Schiff |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen