Learn More
3M™ Formaldehyd-Monitor
Click to view available options
Produkttyp:
Nur Formaldehyd-Monitor
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Wertvoll für die Verwendung in der chemischen, Textil-, Zellstoff- und Papierindustrie, in der Histologie, im Gesundheitswesen.
- Empfindlichkeit von 0,8 ppm-Stunden (0,1 ppm über einen Zeitraum von acht Stunden) Obere Expositionsgrenze von 40 ppm-Stunden (5 ppm über einen Zeitraum von acht Stunden)
- Als Monitor oder mit Prepaid-Analyse erhältlich
- Nicht für die 15-minütige STEL-Probenahme (Kurzzeit-Expositionsgrenze). Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
- 3M Katalog Nr. 3720 , 3M Katalog Nr. 3721
Compliance
Übertrifft die Genauigkeitsanforderungen der OSHA für die achtstündige Probenahme.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Violett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wertvoll für die Verwendung in der chemischen, Textil-, Zellstoff- und Papierindustrie, in der Histologie, im Gesundheitswesen |
| Zertifizierung/Konformität | OSHA |
| Nachweisbare Analyten | Formaldehyd |
| Messbereich | Gehäuse 40ppm.Hour |
| Produkttyp | Nur Formaldehyd-Monitor |
| Modell | 3721 |