Learn More
Lithiumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
78.19 € - 237.18 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10377-48-7 |
---|---|
Summenformel | Li2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 109.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011086 |
InChI-Schlüssel | INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrousMehr anzeigen |
PubChem CID | 66320 |
ChEBI | CHEBI:53474 |
IUPAC-Name | Dilithium;sulfat |
SMILES | [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15344988
|
Thermo Scientific Acros
447552500 |
250 g |
78.19 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15334988
|
Thermo Scientific Acros
447550010 |
1 kg |
237.18 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10377-48-7 | |
109.94 | |
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L | |
66320 | |
Dilithium;sulfat |
Li2O4S | |
MFCD00011086 | |
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrousMehr anzeigen | |
CHEBI:53474 | |
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Lithium sulfate | |
10377-48-7 | |
Li2SO4 | |
15,5597 | |
(10% in water) Clear colorless to slightly hazy | |
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
109.94 | |
CHEBI:53474 | |
Analytisch | |
2.2200g/mL |
859.0°C | |
Li2O4S | |
MFCD00011086 | |
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous | |
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L | |
Dilithium;sulfat | |
66320 | |
109.94 | |
2.22 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 233-820-4
- Lithium sulfate, anhydrous
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.