Learn More
Lithiumsulfat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15334988
Lithiumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15334988
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15334988
Marke: Thermo Scientific Acros 447550010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10377-48-7
Summenformel Li2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 109.94
MDL-Nummer MFCD00011086
InChI-Schlüssel INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
IUPAC-Name Dilithium;sulfat
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithium sulfate
Schmelzpunkt 859.0°C
Menge 1 kg
Strukturformel Li2SO4
Merck Index 15,5597
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Formelmasse 109.94
Güte Analytisch
Relative Dichte 2.22
Dichte 2.2200g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447552500,447550010
ChargennummerA0448350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number447552500,447550010
ChargennummerA0441819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2022 Catalog Number447552500,447550010
ChargennummerA0435421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2021 Catalog Number447552500,447550010
ChargennummerA0433907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2021 Catalog Number447552500,447550010
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium sulfate, anhydrous
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lithiumsulfat, Thermo Scientific Chemicals >