Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium sulfate |
Schmelzpunkt | 859.0°C |
Menge | 250 g |
Strukturformel | Li2SO4 |
Merck Index | 15,5597 |
Löslichkeitsinformationen | (10% in water) Clear colorless to slightly hazy |
Formelmasse | 109.94 |
Güte | Analytisch |
Relative Dichte | 2.22 |
Dichte | 2.2200g/mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0454774 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 447552500,447550010 |
A0448350 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 447552500,447550010 |
A0441819 | Analysenzertifikat | 03/05/2022 | 447552500,447550010 |
A0435421 | Analysenzertifikat | 15/10/2021 | 447552500,447550010 |
A0433907 | Analysenzertifikat | 14/09/2021 | 447552500,447550010 |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium sulfate, anhydrous
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.