Learn More
Lävulinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Levulinic acid |
Schmelzpunkt | 33.0°C to 35.0°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.1300g/mL |
Siedepunkt | 245.0°C to 246.0°C |
Flammpunkt | 98°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Plastikeimer |
Strukturformel | CH3COCH2CH2CO2H |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457755 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 125141000,125140010,125142500,125140050 |
A0462749 | Analysenzertifikat | 16/05/2024 | 125140010,125141000,125142500,125140050 |
A0451233 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | 125140010,125141000,125142500,125140050 |
A0459760 | Analysenzertifikat | 12/02/2024 | 125140010,125141000,125142500,125140050 |
A0457755 | Analysenzertifikat | 17/11/2023 | 125140010,125141000,125142500,125140050 |
Sicherheit und Handhabung
- Levulinic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.