Learn More
Bleirohling, Durchmesser X Länger: 6.35 x 6.35 mm (0.25 x 0.25 in.), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375697
Bleirohling, Durchmesser X Länger: 6.35 x 6.35 mm (0.25 x 0.25 in.), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375697
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11375697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043415.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. .2.3 g/Kugel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray slug
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Form Slug, Durchmesser x Länge: 6.35 X 6.35 mm (0.25 X 0.25 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number043415.14
ChargennummerR24I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number043415.22,043415.14
ChargennummerU10D037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043415.22,043415.14
ChargennummerA10X038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043415.22,043415.14
ChargennummerX05C041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043415.22,043415.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead slug
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bleirohling, Durchmesser X Länger: 6.35 x 6.35 mm (0.25 x 0.25 in.), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >