Learn More
Blei-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15441017
Blei-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441017
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 15441017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012511.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray shots
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, 3 mm (0.1 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX23K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number012511.18,012511.30
ChargennummerT26K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number012511.18,012511.30
ChargennummerX27J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number012511.18,012511.30
ChargennummerM28I065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012511.18,012511.30
ChargennummerX14A002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012511.18,012511.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead shot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Blei-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >