Learn More
Bleifolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346398
Bleifolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346398
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11346398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012050.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. .7.1 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR07K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number012050.FI,012050.GH
ChargennummerP02K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number012050.FI,012050.GH
ChargennummerZ12J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number012050.FI,012050.GH
ChargennummerX04I058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number012050.FI,012050.GH
ChargennummerW19I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number012050.FI,012050.GH
Name des Produkts
Bleifolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >