Learn More
BRAND™ Pasteurpipetten aus LDPE
Artikelnummer. p-8000113 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
144 mm
150 mm
152 mm
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
3.5 ml
4 ml
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Tropfen/ml:
21 bis 28
22 bis 26 ml
25 bis 27
25 bis 30 ml
50 mL
60 bis 75 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15443594
Marke: BRAND™ 747775
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pasteurpipetten aus LDPE eignen sich hervorragend zum Aliquotieren und gewährleisten eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Anzahl von Tropfen je Milliliter.
  • Hergestellt aus LDPE.
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenanzahl pro Milliliter.
  • Ideal für Aliquote.
  • Pasteur-Pipetten können befüllt und tiefgefroren oder durch Hitzeversiegelung der Spitze in einen geschlossenen Behälter umgewandelt werden.
  • Der integrierte Pipettierkolben lässt sich leicht zusammendrücken und beugt dadurch Ermüdungserscheinungen bei häufiger Pipettierung vor.
  • Beständig gegen Gas oder Gammastrahlensterilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material LDPE
Tropfen/ml 50 mL
Menge 500/Packung
Ausführung oben Glühlampenform
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 144 mm
Typ Pasteurpipette