Learn More
Kautex™ 500-ml-Sicherheitsspülflaschen
Für eine hochgenaue Regelung des Flüssigkeitsstroms. Kautex™ 500 ml-Sicherheitsspritzflaschen zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus und gewährleisten so mehr Sicherheit im Labor.
6.50 € - 646.25 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 39.2 mm |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 10 |
Produktcode | Marke | Chemical Label | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Chemical Label | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15708887
|
Kautex™
2000770025 |
Aceton | Rot |
101.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15768877
|
Kautex™
2000770021 |
Ethanol | Grün |
65.75 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15778877
|
Kautex™
2000770022 |
Isopropanol | Gelb |
99.25 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17898097
|
Kautex™
2000770023 |
Methanol | Orange |
646.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15798877
|
Kautex™
2000770024 |
Destilliertes Wasser | Blau |
98.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15788877
|
Kautex™
2000770023 |
Methanol | Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10146150
|
Kautex™
2000770023 |
Methanol | Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10667691
|
Kautex™
2000770025 |
Aceton | Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10248290
|
Kautex™
2000770021 |
Ethanol | Grün |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
- Beschriftungsbereich
- Abriebfester Druck
- Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
- Auslaufsicher
- Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Spécification
500 ml | |
39.2 mm | |
10 | |
Weite | |
154 mm | |
77 mm |
Naturfarben | |
LDPE | |
100/Packung | |
Rund | |
Spülflasche | |
Schraubverschluss mit Förderdüse |