Learn More
Kautex™ 500-ml-Sicherheitsspülflaschen
Für eine hochgenaue Regelung des Flüssigkeitsstroms. Kautex™ 500 ml-Sicherheitsspritzflaschen zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus und gewährleisten so mehr Sicherheit im Labor.
Marke: Kautex™ 2000770024
Beschreibung
- Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
- Beschriftungsbereich
- Abriebfester Druck
- Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
- Auslaufsicher
- Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Spezifikation
500 ml | |
39.2 mm | |
10 | |
Blau | |
Rund | |
Spülflasche | |
77 mm |
Naturfarben | |
LDPE | |
100/Packung | |
Weit | |
154 mm | |
Destilliertes Wasser | |
Schraubverschluss mit Förderdüse |