Learn More
Kautex™ 500-ml-Sicherheitsspülflaschen
Für eine hochgenaue Regelung des Flüssigkeitsstroms. Kautex™ 500 ml-Sicherheitsspritzflaschen zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus und gewährleisten so mehr Sicherheit im Labor.
Marke:  Kautex™ 2000770021
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10248290
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
  • Beschriftungsbereich
  • Abriebfester Druck
  • Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
  • Auslaufsicher
  • Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Geeignet für die deklarierten Flüssigkeiten. Nicht geeignet für Lebensmittel. Nicht Lebensmittelgeeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
39.2 mm
10
Grün
Rund
Spülflasche
77 mm
Naturfarben
LDPE
100/Packung
Weit
154 mm
Ethanol
Schraubverschluss mit Förderdüse