Learn More
Kautex™ 250-ml-Sicherheitsspülflaschen
Für eine hochgenaue Regelung des Flüssigkeitsstroms. Kautex™ 250 ml-Sicherheitsspritzflaschen zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus und gewährleisten so mehr Sicherheit im Labor.
5.85 € - 753.95 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30.8 mm |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 10 |
Produktcode | Marke | Chemical Label | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Chemical Label | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15758877
|
Kautex™
2000770020 |
Aceton | Rot |
59.20 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15718877
|
Kautex™
2000770016 |
Ethanol | Grün |
51.20 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15728877
|
Kautex™
2000770017 |
Isopropanol | Gelb |
53.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10638271
|
Kautex™
2000770018 |
Methanol | Orange |
5.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15738877
|
Kautex™
2000770018 |
Methanol | Orange |
52.90 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15748877
|
Kautex™
2000770019 |
Destilliertes Wasser | Blau |
53.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17858107
|
Kautex™
2000770018 |
Methanol | Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10657691
|
Kautex™
2000770020 |
Aceton | Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10578822
|
Kautex™
2000770017 |
Isopropanol | Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
- Beschriftungsbereich
- Abriebfester Druck
- Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
- Auslaufsicher
- Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Specifications
250 ml | |
30.8 mm | |
10 | |
Weite | |
120 mm | |
64 mm |
Naturfarben | |
LDPE | |
150/Packung | |
Rund | |
Spülflasche | |
Schraubverschluss mit Förderdüse |