Learn More
Gibco™ LB-Bouillon
Gebrauchsfertige flüssige Wachstumsmedien für Bakterienkulturen
Marke: Gibco™ 10855021
29.09 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
LB-Bouillon gehört zu den am häufigsten eingesetzten bakteriellen Nährmedien zur Anzucht und Vermehrung der Stämme von Escherichia coli (E. coli). LB-Bouillon basiert auf der Lennox-Formulierung, einer der
- Filtersterilisierte LB-Bouillon eignet sich für nahezu alle Anwendungen, die eine Bakterienkultivierung im flüssigen Nährmedium erfordern, beispielsweise die Protein-Expression, die Klonierung und die Expansion
- Gebrauchsfertiges Medium in optimierten Gibco
Bioproduktion, Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Escherichia coli | |
Flasche | |
Gebrauchsfertig | |
Steril | |
500 mL |
Enthält 1 Flasche LB-Bouillon (1x), 500 ml | |
LB | |
Bouillon | |
E. coli | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2682237 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10855021,10855001 |
2640341 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10855021,10855001 |
2537760 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10855021,10855001 |
2644097 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10855021,10855001 |
2766712 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 10855021,10855001 |