Learn More
Kartell™ DROPPING BULB WITH RING (Pack=100)
Der Kartell™ Latex-Tropfkolben mit Rand ermöglicht das einfache Dispensieren von Flüssigkeiten und kann mit Ranvier Tropfröhrchen und Pasteur-Pipetten verwendet werden.
Marke: Kartell™ 0391400
Beschreibung
- Geeignet für Ranvier-Tropfröhrchen
- Geeignet für Pasteurpipetten
- Aus Latex.
Spezifikation
Latex | |
Für Ranvier-Tropfröhrchen und Pasteurpipetten | |
40 mm |
Fallglühbirne | |
Mit Rand |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%