Learn More
Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs
Artikelnummer. 12357579 Shop All Heathrow Scientific Products
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
2 mL
Länge (metrisch):
43 mm
52 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
5 mm
6 mm
Unit Size:
72 Stück
Product Code. 12357579
Brand: Heathrow Scientific™ HS20622B
Only null left
Add to basket
Add to basket
Slips on easily to pipets and medicine droppers. Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs are constructed of flexible, yet durable natural rubber latex.
  • Hergestellt aus natürlichem Gummilatex
    • Flexibel, einfach anzubringen
    • Entwickelt für die Verwendung mit Pasteur-Pipetten, kleinen Pipetten und medizinischen Tropfern.
    • Packung mit 72 Stück
Specifications
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette
Grip Type Single-handed
Material Naturlatex
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Non-sterile
Typ Dropping Bulb
Volumen (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Pasteur-Pipetten, kleinere Pipetten und Arzneimitteltropfer
Menge 72/Packung
Länge (metrisch) 52 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm