Learn More
Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraum-Latexhandschuhe
Wird für die Arbeit im Reinraum verwendet. Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraumhandschuhe aus Latex sind naturfarben und bieten unschlagbaren Komfort.
Marke:  Nitritex™ BLA205-XXL
200.82 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15186753
  • 339.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Partikel: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
  • Physikalische Eigenschaften Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3) und 374-1, 2 und 3:2003.
  • Steril: Nicht steril
  • Qualitätssysteme: Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. In einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 verarbeitet.
  • Probennahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006
Naturfarben
Ja
Latex
Reinraumhandschuhe
Unsteril
100 Stück pro versiegeltem inneren PE-Beutel; ein innerer PE-Beutel pro versiegeltem äußeren PE-Beutel; 10 äußere Beutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück)
Kategorie 3 – Komplexe Ausführung Persönliche Schutzausrüstung gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG
Zur einmaligen Verwendung
Nein
Puderfrei
2XL
Rollrand/gerollt
300 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraum-Latexhandschuhe > Größe:XXL; Menge:1.000/Packung