Learn More
BINDER™ ICH Light Module with LQC
ICH-Q1B light module with light-dose control
Marke:  BINDER™ 8012-2443
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30238296
  • 8140.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Module consists of:
  • VIS cassette
  • UVA cassette
  • Spherical VIA sensor
  • Spherical UVA sensor
  • Independent power supply
Spezifikation
Spezifikation
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
Glass
Lighting
LQC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BINDER™ ICH Light Module with LQC > For use with KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470