Learn More
Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
Marke: Grant Instruments™ IQOQ UVT-S-AR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Installationsqualifizierung (IQ): Das Gerät wurde gemäß den Vorgaben des Herstellers geliefert und installiert.
- Funktionsqualifizierung (OQ): Das Gerät funktioniert wie in seinen Spezifikationen angegeben.
- Jedes IQ/OQ-Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format geliefert.
- Es wird empfohlen, die IQ/OQ-Dokumentation zum Zeitpunkt der Bestellung von Grant Scientific-Geräten zu erwerben.
Spezifikation
English | |
IQOQ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation > IQOQ UVT-S-AR - IQOQ booklet for UVT-S-AR
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur