Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
78.00 € - 780.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester (B-747A) |
Print Technology | Laser |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11508634
|
Brady™
217029 |
White | 5.1 mm | 16.5 mm | 16.5 mm |
78.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11533634
|
Brady™
029786 |
Yellow | 6.4 mm | 20.3 mm | 20.3 mm |
482.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11573574
|
Brady™
029715 |
White | 6.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
435.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11573634
|
Brady™
029791 |
Yellow | 6.4 mm | 38.1 mm | 38.1 mm |
515.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11563634
|
Brady™
029790 |
Yellow | 9.5 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
780.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11583634
|
Brady™
029792 |
Yellow | 9.5 mm | 47.6 mm | 47.6 mm |
494.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11593634
|
Brady™
029793 |
Yellow | 9.5 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
479.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11543634
|
Brady™
029787 |
Yellow | 12.7 mm | 20.3 mm | 20.3 mm |
735.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11513564
|
Brady™
029690 |
White | 22.9 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
177.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11533564
|
Brady™
029692 |
White | 22.9 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
265.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11543544
|
Brady™
024569 |
White | 25.4 mm | 63.5 mm | 63.5 mm |
225.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11563564
|
Brady™
029696 |
White | 36.5 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
421.00 €
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Matt | |
Laser | |
Laserdrucker | |
-40 bis +130 °C |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester (B-747A) | |
Unsteril | |
Rechteck | |
0.09 mm |