Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 029696
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11563564
  • 421.00 € / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Polyester (B-747A)
Unsteril
Laserdrucker
2
1008 Labels
-40 bis +130 °C
76.2 mm
36.5 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Asset Tracking, Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification
81.3 mm
18
Rechteck
0.09 mm
76.2 mm
36.5 mm