Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 810937
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |
ADR 5.2 BF-297*297-B7541 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Organisches Peroxid 5.2 | |
Gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Schwarz auf rot und gelb; Höhe:297mm; Menge:Je 1; organisches Peroxid 5.2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur