Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 223562
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |
ADR 2.2A-200*200-B7541 | |
Polyester | |
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2 | |
Weiß auf Grün |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Weiß auf grün; Höhe:200mm; Menge:je 1; nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur