Learn More
SI Analytics™ Cannon-Fenske Gegenstromviskosimeter
Die Gegenstromviskosimeter sind für die manuelle Messung kalibriert
Marke:  SI Analytics™ 285403018
Artikelnummer. 10263881
  • 408.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriert für manuelle Messungen
  • Cannon-Fenske Gegenstrom
  • Typ-Nr. 511 03
  • Kapillarröhrchen Nr. 50
  • Konstante K = 0,004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cannon-Fenske Gegenstromviskosimeter
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
SI Analytics™ Cannon-Fenske Gegenstromviskosimeter > Für manuelle Messungen