Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Screen-Kit für Respiratorische Viren mit direktem Immunfluoreszenz-Assay
Präsumptiver Nachweis von Respiratorischen Synzytial-Viren, Influenza-Viren A und B, Parainfluenza-Viren 1,2 & 3 und Adenoviren in Atemproben mithilfe dieses Assays.
Marke: Thermo Scientific™ K612011-2
1006.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Präsumptiver Nachweis von Respiratorischen Synzytial-Viren (RSV), Influenza-Viren A und B, Parainfluenza-Viren 1,2 & 3 und Adenoviren in Atemproben mithilfe des Thermo Scientific™ IMAGEN™ Screen-Kit für Respiratorische Viren. Der Assay kann nicht zwischen den Viren unterscheiden. Einzelne Viren sollten weiter identifiziert und mit monospezifischen FITC-markierten monoklonalen Antikörperreagenzien wie dem IMAGEN-Bereich oder anderen Methoden bestätigt werden. Die Ergebnisse der direkten Atemwegsprobe müssen durch Zellkultur bestätigt werden.
Infektionen mit Atemwegsviren führen zu Ausbrüchen von Atemwegserkrankungen in der ganzen Welt, die erhebliche Auswirkungen auf die Weltgesundheit haben1,2,3. Viren verursachen Krankheiten in allen Altersgruppen, aber Infektionen verlaufen bei Säuglingen, älteren und immunschwachen Personen am schwersten, was stationäre Behandlungen mit sich bringt4. Die schnelle Diagnose von nfektionen mit Atemwegsviren ist eine wichtige Hilfe bei der Behandlung von Patienten, der Prävention und Kontrolle von Ausbrüchen sowie bei der antiviralen Therapie, insbesondere bei Infektionen mit dem Influenza-A- und RSV-Virus.3
Nutzen Sie das IMAGEN Screen-Kit für respiratorische Viren zum schnellen, empfindlichen und spezifischen präsumtiven Nachweis von Respiratorischen Synzytial-Viren (RSV), Influenza-Viren A und B, Parainfluenza-Viren Typ 1,2 & 3 und Adenoviren in Atemproben.
- Schnelles Ergebnis—in etwas mehr als 30 Minuten nach Erhalt der Testprobe oder -kultur
- Einfach—gebrauchsfertige Reagenzien; zudem folgen alle IMAGEN-Assays demselben grundlegenden Verfahren
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität—die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität
- Leicht auslesbare Ergebnisse
- Lange Haltbarkeit—24 Monate
Zu den Viren, die hauptsächlich für Infektionen der unteren Atemwege verantwortlich sind, gehören RSV-, Influenza A- und B-Viren, Parainfluenza-Viren 1, 2 und 3 sowie Adenoviren. Die erwarteten Prävalenzraten für einzelne Viren sind in Abschnitt 13, Erwartete Werte (mit Referenzen) detailliert beschrieben.
RSV- und Parainfluenza-Viren treten saisonal auf und sind Hauptursachen für Erkrankungen der unteren Atemwege bei Säuglingen und Kleinkindern. Sie verursachen häufig Bronchiolitis, Krupp, Bronchitis und gelegentlich Pneumonie5,6,7. Influenza-A- und -B-Viren verursachen weltweit saisonale epidemische Atemwegserkrankungen bei Erwachsenen und Säuglingen mit einem Krankheitsspektrum von leichten Symptomen der oberen Atemwege bis zu schwerer Lungenentzündung8,9. Eine akute Lungenentzündung kann bei älteren oder immunschwachen Patienten lebensbedrohlich sein, insbesondere wenn sie mit sekundären mikrobiellen Infektionen assoziiert ist.
Adenovirus-Infektionen sind mit Atemwegs-, Augen- und Enterikerkrankungen assoziert10. Adenoviren sind bei Kindern unter 4 Jahren für 5 % der akuten Atemwegserkrankungen verantwortlich und sind bei Kleinkinderneine häufige Ursache für Pharyngitis 11.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
IMAGEN™ Respiratory Screen | |
Nasen-Rachen-Raum | |
100 Tests |
Atemwegsvirus | |
Reagenz |