Learn More
Hirschmann™ Ovation™ 8-Kanal-Pipette
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
10 bis 100 μl
30 bis 300 μl
Genauigkeit:
1,6%
2,4%
Kompatible Spitzen:
Klar, 0,2 -10 μL
Klar, 1,0 -250 μL
Klar, 5,0 -300 μL
Schritten:
0,01 μL
0,1 mu;l
0,2 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Variable Volumeneinstellung
- Mehrkanalpipette
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 1,6% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Kompatible Spitzen | Klar, 5,0 -300 μL |
| Beschreibung | Spitzenabwurf |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Produktlinie | labopette |
| Typ | Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung |
| Volumen (metrisch) | 30 bis 300 μl |
| Enthält | Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll |
| Mehr anzeigen |