Learn More
Labconco™ Vertikale Purifier™ Reinigungsbank
Schützen Sie Ihre Arbeit vor Partikelkontamination, indem Sie sich für eine vertikale Purifier™ Reinigungsbank entscheiden.
Marke: Labconco™ 3970320
Benachrichtigungen:
Vertikale Purifier Reinluftwerkbänke bieten keinen Schutz für den Benutzer.Biologische Gefahrstoffe, Toxine und Radionuklide sollten in biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse I oder II aufbewahrt werden.(Siehe Purifier Sicherheitsgehäuse der Reinigungsklasse I und Schränke der Delta Serie).
Benötigt : Arbeitsfläche und Bodenstativ (separat erhältlich).
Beschreibung
- Nominale Downflow-Geschwindigkeit von 45-65 fpm und aerodynamische Luftfolie
- HEPA-Zufuhrfilter, 99,99 % effizient bei Partikeln mit 0,3 µm
- Luft der ISO-Klasse 5 (früher Klasse 100 gemäß Bundesnorm 209E)
- Eingebautes Gebläse mit variabler Drehzahl mit motorisiertem Laufrad und Solid-State-Steuerung, für 10 A ausgelegt
- Eigensicherer, negativer Druckaufbau
- Minihelic-Unterdruckmesser und Einweg-Vorfilter
- UV-beständig, gletscherweiß und grau, pulverbeschichtete Aluminium- und Stahlkonstruktion
- UV-lichtundurchlässiges und widerstandsfähiges 6,3 mm (0,25 Zoll) dickes gehärtetes Sicherheitsglas an Front und Seiten
- Licht- und Gebläseschalter
- Luftdiffusor und 23,8 cm (9,4 Zoll) hoher Frontflügel
- Der ergonomische 10° abgewinkelte und aufklappbare Frontflügel schwenkt nach oben, verriegelt auf eine Ladehöhe von 50,8 cm (20 Zoll) und verfügt über Abstreifdichtungen, um die Bedingungen der ISO-Klasse 5 zu erfüllen.
- Zwei Versorgungsanschlüsse mit Irisöffnungen und -steckern
- ETL-Liste (Modelle mit 115 V, 60 Hz)
Bestellinformation
Vertikale Reinigungsbänke können mit Flügeltüren bestellt werden; falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angebenGuardian™ Airflow Monitor wird als werkseitig installierte Option auf allen Werkbänken angeboten; falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angeben
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Service
Spezifikation
Reinluftwerkbank | |
HEPA | |
Pulverbeschichtetes Aluminium und Stahl | |
CAN/CSA C22.2, UL, CE | |
28,6 in. | |
72,64 cm | |
Pflanzliche Gewebekulturen, Präparation von Medienplatten, Elektronikinspektion, Montage medizinischer Geräte und Präparation von Arzneimitteln | |
22.7 in. | |
57.7 cm | |
– | |
Ohne Stecker | |
230 V | |
73 kg | |
34.8 in. | |
88.4 cm |
Pulver | |
Fluoreszent | |
3 A | |
Gletscherweiß, grau | |
25.3 in. | |
64.3 cm | |
36,8 in. | |
93,47 cm | |
50/60 Hz | |
None | |
Nutzen | |
160 lb. | |
36 in. | |
91,44 cm |