Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
17.50 € - 59.90 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fast freeze™ Fläschchen
Gewicht (angloamerikanisch) 0.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 0,2 kg
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Material Modell Durchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Modell Durchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15183025
Unterlagen ansehen
Labconco™
7545000
Borosilikatglas Gerade 0,5 in.
17.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15193025
Unterlagen ansehen
Labconco™
7545200
Borosilikatglas Gerade 0.75 in.
22.30 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10491425
Unterlagen ansehen
Labconco™
7546000
Borosilikatglas 45°-Biegung 0.5 bis 0.75 Zoll
50.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10287864
Unterlagen ansehen
Labconco™
7545400
Borosilikatglas Gerade 0.5 bis 0.75 Zoll
31.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10100720
Unterlagen ansehen
Labconco™
7545800
Borosilikatglas 45°-Biegung 0.75 in.
31.05 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11300710
Unterlagen ansehen
Labconco™
7545600
Borosilikatglas 45°-Biegung 0,5 in.
31.05 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10768205
Unterlagen ansehen
Labconco™
7547000
Edelstahl Gerade 0,5 in.
43.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10763374
Unterlagen ansehen
Labconco™
7547400
Edelstahl 45°-Biegung 0,5 in.
57.25 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10196103
Unterlagen ansehen
Labconco™
7547200
Edelstahl Gerade 0.75 in.
56.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10604853
Unterlagen ansehen
Labconco™
7547600
Edelstahl 45°-Biegung 0.75 in.
59.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
  • 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
  • Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Spezifikation
Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Fast freeze™ Fläschchen
0.5 lbs.
0,2 kg
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter