Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Artikelnummer. 10604853 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.5 bis 0.75 Zoll
0.75 in.
Material:
Borosilikatglas
Edelstahl
Modell:
45°-Biegung
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10604853
Marke: Labconco™ 7547600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
  • 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
  • Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Typ Kolbenadapter
Kapazität (metrisch) 40, 80 ml
Material Edelstahl
Modell 45°-Biegung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fast freeze™ Fläschchen
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.75 in.
Durchmesser (metrisch) 1,9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.75 in.
Höhe (metrisch) 1.905 cm
Länge (angloamerikanisch) 4.5 in.
Länge (metrisch) 11.43 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 0,2 kg