Learn More
Masterflex™ Digitaler modularer L/S™ Dispensierantrieb mit Remote I/O
Der digitale modulare Masterflex™ L/S™ Dispensierantrieb mit Remote I/O verfügt über drei Dispensiermodi und wartungsarme Motoren
Marke: Masterflex™ 77301-40
5277.25 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das modulare Format ermöglicht die Platzierung von Motor und Steuerung dort, wo es am praktischsten ist
- Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können
- Die programmierbare Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und der Anzeige. Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
- Programmierung des Antriebs über die einfache Folientastatur; die Einstellungen werden durch die Verriegelungs-/Entsperrfunktion geschützt
- Durchflussbereich 0,0012 bis 3400 ml/min – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße ab
- Die digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich—Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Programmierungs- und Betriebsmenü
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
- Der bürstenlose, wartungsfreie Motor liefert eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 zu 1
- Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- Stapelbares und spritzwassergeschütztes Reglergehäuse aus ABS-Kunststoff mit Schutzart IP33
- Fernsteuerung über einen weiblichen DB25-Anschluss auf der Rückseite des Reglers
Spezifikation
2,2 Ampere | |
Digitale Dispensierung | |
90 bis 260 VAC | |
Schutzart IP33 (Controller, Motor) | |
1/10 PS | |
Remote I/O:0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primer über Kontaktschluss | |
±0,1 % (0,1 U/min bei 600 U/min) | |
75 Watt (Motor) |
Digitale variable Drehzahl | |
Regler:(263 x 211 x 140 mm), Motor:(222 x 97 x 120 mm) | |
0.006 bis 3400 ml/min | |
Steuerung aus ABS-Kunststoff/Aluminium, Antrieb: lackierter Stahl | |
2 akzeptiert | |
Ja | |
Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High-Performance, Cardridge, Multichannel, PTFE-Schläuche, PTFE-Membran | |
Verstellbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
9Stunden
19Minuten
32Sekunden
56
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Digitaler modularer L/S™ Dispensierantrieb mit Remote I/O > Digitale variable Drehzahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur