Learn More
L-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %
18.99 € - 618.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7524-50-7 |
---|---|
Summenformel | C10H14ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.68 |
MDL-Nummer | MFCD00012489 |
InChI-Schlüssel | SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl |
PubChem CID | 75736 |
SMILES | [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10257163
|
Thermo Scientific Acros
130320025 |
2.5 g | Glasflasche | ||||||
10367060
|
Thermo Scientific Acros
130320100 |
10 g | Glasflasche |
54.90 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10073473
|
Thermo Scientific Acros
130320500 |
50 g | Glasflasche |
177.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15109183
|
Thermo Scientific Acros
130322500 |
250 g | Glasflasche | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7524-50-7 | |
215.68 | |
SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N | |
75736 |
C10H14ClNO2 | |
MFCD00012489 | |
l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl | |
[H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride | |
7524-50-7 | |
Weiß | |
97.5% min. (Argentometry) | |
C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl | |
14,499 | |
+ 37.00 | |
SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N | |
Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid | |
75736 | |
98% |
98% | |
156.0°C to 160.0°C | |
Authentic | |
C10H14ClNO2 | |
MFCD00012489 | |
+ 37.00 (20.00°C c=2,C2H5OH) | |
l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl | |
[H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1 | |
215.68 | |
215.68 | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-383-4
RUO – Research Use Only