Learn More
L-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %
Catalog Number 10257163
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
7524-50-7
C10H14ClNO2
215.68
MFCD00012489
SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
75736
[H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
7524-50-7
C10H14ClNO2
215.68
MFCD00012489
SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
75736
[H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 156.0°C to 160.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Menge 2.5 g
Beilstein 14,499
Spezifischer Drehzustand + 37.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Spezifische Drehung + 37.00
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid
Formelmasse 215.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver