Learn More
L-Histidin-Hydrochlorid Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.70 € - 1901.46 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5934-29-2 |
---|---|
Summenformel | C6H12ClN3O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.63 |
MDL-Nummer | MFCD00151027 |
InChI-Schlüssel | CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N |
Synonym | l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate |
PubChem CID | 165377 |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid |
SMILES | C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10761442
|
Thermo Scientific Acros
411730250 |
25 g | Kunststoffflasche |
40.70 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10095790
|
Thermo Scientific Acros
411731000 |
100 g | Kunststoffflasche |
115.58 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10444045
|
Thermo Scientific Acros
411735000 |
500 g | Kunststoffflasche |
438.18 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10277563
|
Thermo Scientific Acros
411730025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
1901.46 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5934-29-2 | |
209.63 | |
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N | |
165377 | |
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl |
C6H12ClN3O3 | |
MFCD00151027 | |
l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate | |
(2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid |
Spezifikation
L-Histidine hydrochloride monohydrate | |
200ppm max. | |
3 to 5 (2.5% soln. at 25°C) | |
10ppm max. | |
10ppm max. | |
7% to 10% (3 hrs) (145 to 150°C) | |
C6H12ClN3O3 | |
25, 513 | |
300ppm max. | |
0.1% max. | |
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N | |
(2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid | |
209.63 | |
209.64 | |
Kristallpulver oder Kristalle |
98% | |
5934-29-2 | |
Weiß | |
Echt | |
98% | |
0.5% max. (TLC) | |
MFCD00151027 | |
+ 9.90 | |
10, 4617 | |
l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate | |
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl | |
+ 9.90 (20.00°C c=11,6 N HCl) | |
165377 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MS3119000
Produktidentifikator
- L-Histidine hydrochloride monohydrate