Learn More
L-Histidin-Hydrochlorid Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277563
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5934-29-2
Summenformel C6H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
MDL-Nummer MFCD00151027
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine hydrochloride monohydrate
Namenshinweis 98%
Ammonium 200ppm max.
pH 3 to 5 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 7% to 10% (3 hrs) (145 to 150°C)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 25, 513
Spezifische Drehung + 9.90
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 10, 4617
Sulfatasche 0.1% max.
Spezifischer Drehzustand + 9.90 (20.00°C c=11,6 N HCl)
Menge 2.5 kg
Formelmasse 209.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L-Histidine hydrochloride monohydrate