Learn More
L-Histidin-Hydrochlorid Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Histidine hydrochloride monohydrate |
Namenshinweis | 98% |
Ammonium | 200ppm max. |
pH | 3 to 5 (2.5% soln. at 25°C) |
Farbe | Weiß |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Eisen (Fe) | 10ppm max. |
Beilstein | 25, 513 |