Learn More
KW-2449, MedChemExpress
MedChemExpress KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
48.60 € - 580.50 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | KW-2449 |
---|---|
Physikalische Form | Powder |
CAS | 1000669-72-6 |
Farbe | White |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16490207
![]() |
Medchem Express
HY-10339 |
50 mg |
340.20 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16454876
![]() |
Medchem Express
HY-10339 |
100 mg |
580.50 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16443838
![]() |
Medchem Express
HY-10339 |
10 mg |
86.40 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16406567
![]() |
Medchem Express
HY-10339 |
5 mg |
48.60 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.Spezifikation
KW-2449 | |
1000669-72-6 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease | |
O=C(C1=CC=C(/C=C/C2=NNC3=C2C=CC=C3)C=C1)N4CCNCC4 | |
332.4 | |
Research |
Powder | |
White | |
C20H20N4O | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (150.42 mM) | |
332.4 | |
99.72% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.