Learn More
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer-Lösung, HEPES-gepuffert
Physiologischer Standardpuffer, der für verschiedene Experimente mit der Calcium-Bildgebung geeignet ist. Er wird auch als Konservierungsmittel verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J67795.AP
123.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428779
  • 123.62 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Krebs-Ringer Solution
500 mL
Not miscible or difficult to mix in water.
Flüssigkeit
Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM16L557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
ChargennummerZ14K534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
ChargennummerX29K520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
ChargennummerX01K545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
ChargennummerW06K546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog NumberJ67795.AP,J67795.K2
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer-Lösung, HEPES-gepuffert > 500 ml