Learn More
Buerkle™ Handpumpe mit Zufuhrschlauch
Diese vielseitigen Handpumpen ermöglichen die Entfernung von Flüssigkeitsresten. Buerkle™ OTAL™ Handpumpen sind mit einem Teleskop-Tauchrohr ausgestattet, das sich beim Einsetzen an die Behälterhöhe anpasst, sodass die kompakte, platzsparende Handpumpe sich für verschiedene Behälter eignet.
Marke: Buerkle™ 5005-1800
79.93 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60300kg
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Beschreibung
OTAL Handpumpen passen in die meisten handelsüblichen Lagerungsfässer. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einführen der Behälterhöhe an. Dies gewährleistet eine gute Entfernung von Restflüssigkeit und ermöglicht eine Nutzung der Handpumpe für verschiedene Behälter.- Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe
- Hohe Pumpenkapazität
- Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälteröffnungen mit Ø 30 bis 70 mm (1,18 bis 2,76 in.)
- Beständig gegen schwache Säuren, Basen und Reinigungsmittel.
- Besonders geeignet für Säuren und Alkalien, jedoch nicht für stark oxidierende Säuren und Alkalien.
- Dank seiner speziellen Materialeigenschaften ist PVDF chemisch noch beständiger als PP. Beständig gegen Chlorbleiche
- für Flüssigkeiten, die in der Gefahrenklasse A III (VbF) nicht leicht entzündlich sind.
- OTAL PP- oder PVDF-Handpumpen sind für ätzende Mittel vorgesehen.
- PVC-Auslaufschlauch mit 1,5 m Länge, PP/PE-Absperrhahn und PP-Steigrohr.
- Der Auslaufschlauch eignet sich insbesondere zum Befüllen von entfernt stehenden Behältern.
Spezifikation
70 cm | |
Handpumpe | |
Alkalibeständig, reinigungsbeständig, schwach säurebeständig | |
Allgemeine Lagerung | |
DIN EN ISO 9001 | |
Zufuhrschläuche aus Polypropylen mit 18 mm Durchm. |
Gewerblich | |
70 cm | |
Polypropylen | |
30 bis 70 mm | |
26 l/min | |
1 kg |