Learn More
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer-Lösung, HEPES-gepuffert
Physiologischer Standardpuffer, der für verschiedene Experimente mit der Calcium-Bildgebung geeignet ist. Er wird auch als Konservierungsmittel verwendet.
123.62 € - 205.91 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Krebs-Ringer Solution |
---|---|
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15428779
|
Thermo Scientific Chemicals
J67795.AP |
500 mL |
123.62 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15438779
|
Thermo Scientific Chemicals
J67795.K2 |
1 L |
205.91 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Krebs-Ringer Solution | |
Flüssigkeit | |
Kunststoffflasche | |
Not miscible or difficult to mix in water. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen