Learn More
Sartorius Knob Weight
Knob Weight suitable for use in cleanrooms.
61.20 € - 2770.00 €
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Klassifikation | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Klassifikation | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16353146
|
Sartorius
YCW323-02 |
2 g | OIML F1 |
156.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16363146
|
Sartorius
YCW352-02 |
5 g | OIML E2 |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15511735
|
Sartorius
YCW413-02 |
10 g | OIML F1 |
172.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16373146
|
Sartorius
YCW414-02 |
10 g | OIML F2 |
151.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16383146
|
Sartorius
YCW422-02 |
20 g | OIML E2 |
236.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16393146
|
Sartorius
YCW423-02 |
20 g | OIML F1 |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16303156
|
Sartorius
YCW513-02 |
100 g | OIML F1 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15594989
|
Sartorius
YCW552-02 |
500 g | OIML E2 |
475.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16333156
|
Sartorius
YCW556-AC-00 |
500 g | OIML M2 |
61.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16223801
|
Sartorius
YCW653-02 |
5 kg | OIML F1 |
1010.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15796672
|
Sartorius
YCW716-AC-02 |
10 kg | OIML M2 |
575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16303166
|
Sartorius
YCW724-02 |
20 kg | OIML F2 |
2770.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Individual E2 weights from 1 g to 50 kg
- Individual F1 weights from 1 g to 50 kg
- Individual F2 weights from 1 g to 50 kg
- Individual M2 weights from 1 g to 10 kg
- M Weight Material: Finely-turned brass
- M Weight Packaging: Up to 20 g in plastic case; from 50 g to 2 kg, in a plastic laminated case; from 5 kg to 10 kg, in a wooden case
- E and F Weight Material: Special steel, highly polished, non-magnetizable, highly corrosion-resistant
- E and F Weight Packaging: From 1 g up to 20 g in a plastic case, from 50 g up to 500 g in a wooden case, from 1 kg and up additionally supplied with gloves
Spezifikation
Kalibriermasse |