Learn More
Sartorius Knopf-Gewicht
Knob Weight suitable for use in cleanrooms.
Marke:  Sartorius YCW423-02
173.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16393146
  • 178.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einzelne Gewichte E2 von 1 g bis 50 kg
  • Einzelne Gewichte F1 von 1 g bis 50 kg
  • Einzelne Gewichte F2 von 1 g bis 50 kg
  • Einzelne Gewichte M2 von 1 g bis 10 kg
  • Material Gewicht M: Fein gedrehtes Messing
  • Verpackung Gewicht M: Bis zu 20 g in Kunststoffbox, 50 g bis 2 kg in laminierter Kunststoffbox, 5 kg bis 10 kg in Holzbox
  • Material Gewichte E und F: Spezialstahl, hochpoliert, nicht magnetisierbar, hochgradig korrosionsbeständig
  • Verpackung Gewichte E und F: Von 1 g bis 20 g in Kunststoffbox, von 50 g bis 500 g in Holzbox, 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriermasse
0,71 oz.
Aluminium, Neusilber, Edelstahl
8,0 g/cm3
DAkkS-Zertifikat
OIML F1
20 g
Name des Produkts
Sartorius Knopf-Gewicht > Knopf-Gewicht, Gewicht: 20 g; Klassifizierung: OIML F1, Zertifizierung: DAkkS-Zertifikat